Objektträgerkästen
Färbekästen nach Hellendahl, mit Erweiterung, für bis zu 16 Objektträger
Artikelnr. 631-9311
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Kalk-Natron-Glas.
- Drei Versionen
- Für 16 oder 10 Objektträger
- Nach Hellendahl oder Schiefferdecker
Passend für Standard-Objektträger (76×26 mm).
Spezifikationen
- Bezeichnung:Färbekästen nach Hellendahl, mit Erweiterung, für bis zu 16 Objektträger