AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerkästen | Avantor
Objektträgerkästen
Färbekästen nach Hellendahl, für bis zu 16 Objektträger
Artikelnr. 631-9310
Objektträgerkästen
Artikelnr. 631-9310
Objektträgerkästen
Objektträgerkästen
Färbekästen nach Hellendahl, für bis zu 16 Objektträger
Preis
29,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kalk-Natron-Glas.
  • Drei Versionen
  • Für 16 oder 10 Objektträger
  • Nach Hellendahl oder Schiefferdecker
Passend für Standard-Objektträger (76×26 mm).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Färbekästen nach Hellendahl, für bis zu 16 Objektträger