AuftragsverfolgungKontakt
Impfösen, wiederverwendbar
Impfösen, wiederverwendbar
Ösen, Länge 50 mm, Ø 1,5 mm
Catalog # 631-7131
Supplier:   RSG
Impfösen, wiederverwendbar
Catalog # 631-7131
Supplier:  RSG
Impfösen, wiederverwendbar
Impfösen, wiederverwendbar
Ösen, Länge 50 mm, Ø 1,5 mm
Price
15,40 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Diese Ösen aus NiCr 8020 sind in verschiedenen Größen und Längen mit einem Innendurchmesser von 1,5, 2,5 oder 4 mm verfügbar. Sie sind hitzebeständig und können in der Flamme sterilisiert werden. Drahtdurchmesser: 0,6 mm. Ösenhalter sind separat erhältlich.
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Ösen, Länge 50 mm, Ø 1,5 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Länge
    Availability
    Price
  • 391-0374
    Needle holder
    240 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 17,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Länge
    Availability
    Price
  • 391-0373
    Needle holder
    170 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 15,00 €