Fühler für 445
Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit, 1...+100 m/s, —, 7×500 mm
Artikelnr. 628-3142
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:1...+100 m/s
- Bezeichnung:Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit
- Seq:07
- Genauigkeit:—
- Ø×L:7×500 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



