Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für 445 | Avantor

Fühler für 445

Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit, 1...+100 m/s, —, 7×1000 mm
Artikelnr. 628-3139
Anbieter:   Testo
Fühler für 445
Artikelnr. 628-3139
Anbieter:  Testo
Fühler für 445
Fühler für 445

Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit, 1...+100 m/s, —, 7×1000 mm

Preis
367,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    1...+100 m/s
  • Bezeichnung:
    Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit
  • Seq:
    08
  • Genauigkeit:
  • Ø×L:
    7×1000 mm