AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
  33666-500ML
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
  33666-500ML
 :  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
 :  
40,40 €
1 * 500 mL
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Grün
  • Pk Info:
    0,5 L
  • pH-Wert:
    7,00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.