AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
  33666-10L-VP
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
  33666-10L-VP
 :  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
 :  
305,00 €
1 * 10 L
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
  • Packung:
    VOLPAK container
  • VE:
    10 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Grün
  • Pk Info:
    10 L
  • pH-Wert:
    7,00