Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Rot, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
Artikelnr. 33665-10L-VP
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Artikelnr. 33665-10L-VP
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:VOLPAK container
- VE:10 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Farbe:Rot
- Pk Info:10 L
- pH-Wert:4,00