AuftragsverfolgungKontakt
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 30 - 40 °Bé, 0,1, 280 mm
Artikelnr. 614-0539
Anbieter:   Amarell
Baumé hydrometers
Artikelnr. 614-0539
Anbieter:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
, 30 - 40 °Bé, 0,1, 280 mm
Preis
32,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Spezifikationen
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    19
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    30 - 40 °Bé