AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer, nicht justiert
25 ml
Artikelnr. 613-2176
Anbieter:   witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Artikelnr. 613-2176
Anbieter:  witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer, nicht justiert
25 ml
Preis
21,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyknometer, aus Borosilikatglas 3.3, Gay-Lussac Typ.
  • mit eingeschliffenem Kapillarstopfen
  • Nominale Kapazität auf den Boden aufgedruckt
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Certifications: DIN 12797
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    25 ml