AuftragsverfolgungKontakt
Pressure Bulbs | Avantor
Pressure Bulbs
Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC, 102
Artikelnr. 612-9953
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Artikelnr. 612-9953
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Pressure Bulbs
Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC, 102
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    102
  • Bezeichnung:
    Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC
  • Seq:
    4