Messzylinder
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Artikelnr. 612-4065
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
- Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierung: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Dokumente
KART2561_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Höhe:361 mm
- Teilung:5,0 ml
- Toleranz:5,0 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.