AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten | Avantor
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,0 ml, 56 µl, 150 mm, -, Lose
Artikelnr. 612-1776
Anbieter:   RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Artikelnr. 612-1776
Anbieter:  RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,0 ml, 56 µl, 150 mm, -, Lose
Preis
23,65 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Lose
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    1,0 ml
  • Bezeichnung:
    Graduiert
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    05
  • Tropfen-Volumen:
    56 µl