Pasteur-Pipetten
Ohne Graduierung, 10,0 ml, 56 µl, 170 mm, -, Lose
Artikelnr. 612-1774
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Spezifikationen
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:10,0 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Länge:170 mm
- Seq:20
- Tropfen-Volumen:56 µl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.