Pasteur pipettes
Pasteurpipette, Kapillarschaft, lang, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/Beutel, 1000/Karton
Artikelnr. 612-1730
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spezifikationen
- Verpackt:25/Beutel, 1000/Karton
- Steril:+
- Kapazität:0,1 ml
- Bezeichnung:Pasteurpipette, Kapillarschaft, lang
- Länge:153 mm
- Seq:01
- Cat. No.:612-1730
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung