TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM®
POLYAMIDE-6 UV254, Polyamid 6, 50×200 mm, 100 µm, F254
Artikelnr. 552-1292
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Springe zu:
Product Details & Documents
Polyamide 6 layers are available as POLYGRAM® polyester sheets with or without fluorescent indicator. The separation mechanism based on hydrogen bonds to amide groups of the polymer matrix as well as on ionic, dipol and electron donor/acceptor interactions.
- Alternative selectivity to silica 60
Application includes natural compounds, phenols, carboxylic acids, aromatic nitro compounds and especially amino acids.
Polyamide 6: ε-polycaprolactam.
Dokumente
Thin Layer Chromatography.pdf
Weitere Produktdetails
Spezifikationen
- Materialbeschichtung:Polyamid 6
- Schichtdicke:100 µm
- Plattengröße:50×200 mm
- Bezeichnung:POLYAMIDE-6 UV254
- Fluoreszenz-Indikator:F254
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.