Wolframdichloriddioxid ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Wolframdichloriddioxid ≥99%
Artikelnr. 89962.18
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 13520-76-8
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 13520-76-8 Molecular Formula: WO2Cl2 Formula Weight: 286.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00054136
- CAS Nummer:13520-76-8
- Formel:Cl₂O₂W
- MDL-Nummer:MFCD00054136
- Molekulargewicht:286.75 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:236-862-1
- ADR:8,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.