AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumsulfat ≥99% | Avantor
Hydroxylammoniumsulfat ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. 88944.36
Gesundheit
Ätzend
Reizend
Umwelt
Hydroxylammoniumsulfat ≥99%
Artikelnr. 88944.36
CAS Nummer:  10039-54-0
Hydroxylammoniumsulfat ≥99%
Hydroxylammoniumsulfat ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  10039-54-0
Preis
83,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 10039-54-0 Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4 Formula Weight: 164.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.88 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.6 Melting Point: ca 170° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2865 MDL No.: MFCD00044869
Synonyme:  Bis(hydroxylammonium) sulphate, Hydroxylamine sulphate, Hydroxylamine sulphate (2:1)
  • CAS Nummer:10039-54-0
  • Formel:H₈N₂O₆S
  • MDL-Nummer:MFCD00044869
  • Molekulargewicht:164.14 g/mol
  • Merck-Index:14,4828
  • Schmelzpunkt:∼ 170 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:∼ 170 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,88
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-118-8
  • UN:2865
  • ADR:8,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.