ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, P2-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 35 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 220/140/200 mm, Badinhalt: 12 l, Außen B/T/H: 340/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5124
Lieferant:  HAAKE
Umwälzthermostat, P2-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 35 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 220/140/200 mm, Badinhalt: 12 l, Außen B/T/H: 340/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5124
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together