ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, P2-B7, Arbeitstemp.-Bereich: 38 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 130/100/200 mm, Badinhalt: 7 l , Außen B/T/H: 250/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5123
Lieferant:  HAAKE
Umwälzthermostat, P2-B7, Arbeitstemp.-Bereich: 38 bis 280 C, Heizleistung: 3,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 130/100/200 mm, Badinhalt: 7 l , Außen B/T/H: 250/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5123
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together