ContactUsLinkComponent
Umwälzthermostat, P1-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 35 bis 250 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 220/140/200 mm, Badinhalt: 12 l, Außen B/T/H: 340/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5104
Lieferant:  HAAKE
Umwälzthermostat, P1-B12, Arbeitstemp.-Bereich: 35 bis 250 C, Heizleistung: 2,0 kW, Badöffnung/Tiefe: 220/140/200 mm, Badinhalt: 12 l, Außen B/T/H: 340/380/500 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-5104
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together