ContactUsLinkComponent
Ultra-Kryomat RUK 90, Temp.-Bereich: -90...100 C, Temp.-Konst.: 0,02...0,05 C, Heizleistung: 2,0 kW, Kühlleistung: 1,7 kW, Pumpe : P 1, Badvolumen: 27 l, Badöffnung B/T: 282/257 mm, Badtiefe: 220 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-2931
Lieferant:  LAUDA
Ultra-Kryomat RUK 90, Temp.-Bereich: -90...100 C, Temp.-Konst.: 0,02...0,05 C, Heizleistung: 2,0 kW, Kühlleistung: 1,7 kW, Pumpe : P 1, Badvolumen: 27 l, Badöffnung B/T: 282/257 mm, Badtiefe: 220 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-2931
Lieferant:  LAUDA
Frequently Bought Together