ContactUsLinkComponent
Ultra-Kryomat RUK 50 W-D, Temp.-Bereich: -50...100 C, Temp.-Konst.: 0,02...0,05 C, Heizleistung: 2,0 kW, Kühlleistung: 3,0 kW, P umpe: P 2, Badvolumen: 27 l, Badöffnung B/T: 282/257 mm, Badtiefe: 220 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-2914
Lieferant:  LAUDA
Ultra-Kryomat RUK 50 W-D, Temp.-Bereich: -50...100 C, Temp.-Konst.: 0,02...0,05 C, Heizleistung: 2,0 kW, Kühlleistung: 3,0 kW, P umpe: P 2, Badvolumen: 27 l, Badöffnung B/T: 282/257 mm, Badtiefe: 220 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-2914
Lieferant:  LAUDA
Frequently Bought Together