Badflüssigkeiten
Kryo 51*, -50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Farblos, 20 l
Artikelnr. 461-2885
Anbieter: LAUDA
Springe zu:
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
- Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
- Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:20 l
- Farbe:Farblos
- Brennpunkt:>160 °C
- Flammpunkt:>120 °C
- Temperaturbereich:-50...+120 °C
- Typ:Kryo 51*