AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Farblos, 20 l
Catalog # 461-2878
Supplier:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Catalog # 461-2878
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Farblos, 20 l
CAS Number:  
Price
2 070,00 €
Log in for availability
1 * 20 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Specifications
Specifications
  • VE:
    20 l
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    >230 °C
  • Flammpunkt:
    >170 °C
  • Temperaturbereich:
    –20...+180 °C
  • Typ:
    Kryo 20*
Specifications