AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Farblos, 5 l
  461-2858
 :   LAUDA
Badflüssigkeiten
  461-2858
 :  LAUDA
 :  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Farblos, 5 l
 :  
53,40 €
1 * 5 L
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    − °C
  • Temperaturbereich:
    5...90 °C
  • Typ:
    Aqua 90