AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten | Avantor
Badflüssigkeiten
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Farblos, 5 l
Artikelnr. 461-2850
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Artikelnr. 461-2850
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Farblos, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
576,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    >230 °C
  • Flammpunkt:
    >170 °C
  • Temperaturbereich:
    –20...+180 °C
  • Typ:
    Kryo 20*