AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 5 l
Artikelnr. 461-2849
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Artikelnr. 461-2849
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Braun, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
317,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Braun
  • Brennpunkt:
    >273 °C
  • Flammpunkt:
    >263 °C
  • Temperaturbereich:
    60...160 °C
  • Typ:
    Therm 160
Spezifikationen