ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Integralbad, C10-P21, Arbeitstemp.-Bereich: 22 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 21 l, Badöffnung/Tiefe: 300/380// 160 mm, Außen B/T/H: 330/570/360 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1850
Lieferant:  HAAKE
Badthermostat mit Integralbad, C10-P21, Arbeitstemp.-Bereich: 22 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 21 l, Badöffnung/Tiefe: 300/380// 160 mm, Außen B/T/H: 330/570/360 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1850
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together