ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Integralbad, C10-P5, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1810
Lieferant:  HAAKE
Badthermostat mit Integralbad, C10-P5, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinhalt: 5 l, Badöffnung/Tiefe: 130/170// 160 mm, Außen B/T/H: 160/330/360 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1810
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together