ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, DC10-K10, Arbeitstemp.-Bereich: -10..100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Kühlleist. bei 20 C: 240 W, Badinhalt: 3 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 195/360/570 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1593
Lieferant:  HAAKE
Kältethermostat, DC10-K10, Arbeitstemp.-Bereich: -10..100 C, Temp.-Konstanz: 0,02 K, Kühlleist. bei 20 C: 240 W, Badinhalt: 3 l, Badöffnung/Tiefe: 130/100/150 mm, Außen B/T/H: 195/360/570 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1593
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together