ContactUsLinkComponent
Kältethermostat, DC50-K50, Arbeitstemp.-Bereich: -47..200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Kühlleist. bei 20 C: 850 W, Badinhalt: 8 l, Badöffnung/Tiefe: 220/140/150 mm, Außen B/T/H: 380/460/740 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1591
Lieferant:  HAAKE
Kältethermostat, DC50-K50, Arbeitstemp.-Bereich: -47..200 C, Temp.-Konstanz: 0,01 K, Kühlleist. bei 20 C: 850 W, Badinhalt: 8 l, Badöffnung/Tiefe: 220/140/150 mm, Außen B/T/H: 380/460/740 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1591
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together