ContactUsLinkComponent
Badthermostat mit Edelstahlbad, C10-W26/B, Arbeitstemp.-Bereich: 23 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinha lt: 18 - 26 l, Badöffnung/Tiefe: 300/350// 200 mm, Außen B/T/H: 340/540/400 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1335
Lieferant:  HAAKE
Badthermostat mit Edelstahlbad, C10-W26/B, Arbeitstemp.-Bereich: 23 - 100 C, Temp.-Konstanz: 0,04 K, Heizleistung: 1500 W, Badinha lt: 18 - 26 l, Badöffnung/Tiefe: 300/350// 200 mm, Außen B/T/H: 340/540/400 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 461-1335
Lieferant:  HAAKE
Frequently Bought Together