Einhängethermostat, DL30, SK: FL, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 200 C, Temp.-Konst.: 0,01, Heizleistung: 2000 W, Eintauchtiefe: 85 - 190 mm 1 * 1 ST
461-1165
: HAAKE
Einhängethermostat, DL30, SK: FL, Arbeitstemp.-Bereich: 25 - 200 C, Temp.-Konst.: 0,01, Heizleistung: 2000 W, Eintauchtiefe: 85 - 190 mm 1 * 1 ST
461-1165
: HAAKE
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection