AuftragsverfolgungKontakt
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Gelb, 5 L
Artikelnr. 461-0060
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Artikelnr. 461-0060
CAS Nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Gelb, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
344,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 L
  • Farbe:
    Gelb
  • Brennpunkt:
    275 °C
  • Flammpunkt:
    260 °C
  • Temperaturbereich:
    +50...+250 °C
  • Typ:
    Synth 260
  • Viskosität:
    140 cP