AuftragsverfolgungKontakt
Bath fluids, Haake | Avantor
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Farblos, 5 L
Artikelnr. 461-0010
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Artikelnr. 461-0010
CAS Nummer:  
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Farblos, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
649,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    >100 °C
  • Flammpunkt:
    57 °C
  • Temperaturbereich:
    –75...+75 °C
  • Typ:
    Sil 100
  • Viskosität:
    3 cP
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.