AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße | Avantor
Dreifüße
140×220 mm
Artikelnr. 451-9103
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Dreifüße
Artikelnr. 451-9103
Dreifüße
Dreifüße
140×220 mm
Preis
35,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    140×220 mm
  • Seq:
    05