Bunsenbrenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil, Propan, 17 mm
Artikelnr. 451-1368
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
- Mit Luftregulierung
Höhe: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Kopf Ø: 17 mm (14 mm für Propan-Modelle)
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bunsenbrenner mit Nadelventil
- Ø Kopf:17 mm
- Für:Propan