Bunsenbrenner
Mit Nadelventil, für Erdgas, Erdgas, 17 mm
Catalog # 451-1367
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
- Mit Luftregulierung
Höhe: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Kopf Ø: 17 mm (14 mm für Propan-Modelle)
Specifications
- Bezeichnung:Mit Nadelventil, für Erdgas
- Ø Kopf:17 mm
- Für:Erdgas