AuftragsverfolgungKontakt
Brenner
Brenner
Bunsenbrenner mit Gashahn, Propan
Catalog # 451-1320
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Brenner
Catalog # 451-1320
Brenner
Brenner
Bunsenbrenner mit Gashahn, Propan
Price
50,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN-Ausführung.
  • Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Ordering information: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner mit Gashahn
  • Für:
    Propan