AuftragsverfolgungKontakt
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax® | Avantor
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax Kreisschüttler, EU-Stecker
Artikelnr. 444-0022
Anbieter:   IKA
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Artikelnr. 444-0022
Anbieter:  IKA
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
Kreisschüttler, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax Kreisschüttler, EU-Stecker
Preis
1 980,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kleiner optoelektronisch geregelter Schüttler mit großem Drehzahlbereich. Hohe Gleichmäßigkeit der kreisenden Schüttelbewegung auch bei niedriger Drehzahl.
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Geeignet für die Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte benötigtes Zubehör separat bestellen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VXR basic Vibrax Kreisschüttler, EU-Stecker
  • Cat. No.:
    444-0022
  • Modell:
    VXR basic Vibrax
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    157×247×130 mm
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    35/13,2 W
  • Max. load:
    2 kg
  • Gewicht:
    6,1 kg
  • Drehzahl:
    0–2200 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2743
    Reagenzglaseinsatz
    Aufsatz für Eppendorf Reaktionsgefäße oder Reagenzgläser, 70 Bohrungen à 10 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 193,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2302
    Reagenzglas-Aufsatz
    Bis zu 36 Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen, Ø bis 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 521,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2301
    Einhand-Aufsatz (135×130 mm)
    Zum Schütteln handgehaltener Einzelgefäße, 1–250 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 128,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2303
    Schalen-Aufsatz (410×210 mm)
    Kulturflaschen und Petrischalen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 369,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2747
    Basis Halterung
    Halterung für Reagenzglaseinsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 193,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2745
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 32 Bohrungen Ø 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 148,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2746
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 18 Bohrungen Ø 20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 148,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2308
    Universal-Aufsatz
    Schnelles und sicheres Spannen von max. 2 Erlenmeyerkolben à 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 883,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-2744
    Reagenzglaseinsatz
    Halterung für Reagenzgläser, 41 Bohrungen Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 193,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.