Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor

Rührstäbe

420 mm, 8 mm
Artikelnr. 442-4226
Anbieter:   RSG
Rührstäbe
Artikelnr. 442-4226
Anbieter:  RSG
Rührstäbe
Rührstäbe

420 mm, 8 mm

Preis
21,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    8 mm
  • Länge:
    420 mm
  • Seq:
    013
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.