Tissue grinders
Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes, 230 mm
Artikelnr. 432-1235
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes
- Seq:05
- Gesamtlänge:230 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.