AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
42 mm, 175 mm, 410-9112
Artikelnr. 410-9129
Pistille
Artikelnr. 410-9129
Pistille
Pistille
42 mm, 175 mm, 410-9112
Preis
55,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
 : Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
  • Für:
    410-9112
  • Ø Kopf:
    42 mm
  • Länge:
    175 mm
  • Seq:
    05