Storage Boxes, 96 Well
Aufbewahrungsbox mit Deckel und ID-Karte, eingelegt mit 96 Well PP Gefäßen, unsteril, 1,2 ml in each tube, PC
Artikelnr. 391-3726
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Spezifikationen
- Kapazität:1,2 ml in each tube
- Bezeichnung:Aufbewahrungsbox mit Deckel und ID-Karte, eingelegt mit 96 Well PP Gefäßen, unsteril
- Material:PC
- Seq:04
- Cat. No.:391-3726
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung