AuftragsverfolgungKontakt
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set, PTFE/FEP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler, PTFE
Artikelnr. 331-2181
Anbieter:   BURKLE
QualiSampler-Set
Artikelnr. 331-2181
Anbieter:  BURKLE
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set
QualiSampler-Set, PTFE/FEP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler, PTFE
Preis
962,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Delivery information: Das Set besteht aus LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, Koffer, 5 Probenflaschen, Reinigungsbürste.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    QualiSampler-Set, PTFE/FEP, kombiniert LiquiSampler und ViscoSampler
  • Material:
    PTFE