AuftragsverfolgungKontakt
Probenschöpfer, Stechheber | Avantor
Probenschöpfer, Stechheber
Probenahmeschöpfer für flüssige Proben, Transparent, PP, 2000 mm, 22 mm
Artikelnr. 331-2113
Anbieter:   BURKLE
Probenschöpfer, Stechheber
Artikelnr. 331-2113
Anbieter:  BURKLE
Probenschöpfer, Stechheber
Probenschöpfer, Stechheber
Probenahmeschöpfer für flüssige Proben, Transparent, PP, 2000 mm, 22 mm
Preis
71,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stechheber für einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben.
  • PP, transparent
  • Allschicht- und Zielpunkt-Probenahme möglich
  • Oberes Ende mit Rückflussventil, unteres Ende mit Kugelventil
Spezifikationen
  • Ø:
    22 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Probenahmeschöpfer für flüssige Proben
  • Länge:
    2000 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03