Stativstangen
12 mm, 500 mm
Artikelnr. 241-7177
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Robust, sehr stabil
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Länge:500 mm
- Seq:03