Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Express Eingabe
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Home
Stativstäbe
Stativstangen
Drucken
Stativstangen
12 mm, 1500 mm
Artikelnr. 241-7172
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-7172
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
zum Seitenanfang
Stativstangen
12 mm, 1500 mm
Spezifikationen
Springe zu:
Spezifikationen
Preis
29,00 €
Einloggen
für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
-
+
Produktfamilienoptionen verfügbar
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Edelstahl.
Robust, sehr stabil
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
Ø:
12 mm
Länge:
1500 mm
Seq:
16