AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 600 mm
Artikelnr. 241-7161
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-7161
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 600 mm
Preis
7,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr robust
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    600 mm